Få mere at vide
Abcam Human RAB27A knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32142695 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32142695 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32142695 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2651232x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
RAB27A KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 10 bp deletion i exon 3 og 1 bp deletion i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knocko...
RAB27A KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 10 bp deletion i exon 3 og 1 bp deletion i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Spécification
Mængde 2 x 1.000.000 celler
Regulatorisk status RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.