Få mere at vide
Human RAB1B knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143061 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143061 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2590741Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human RAB1B knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RAB1B knockout HEK-293T