Få mere at vide
Abcam Human PTPN11 (SHP2) knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32157372 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32157372 2 x 1.000.000 celler
32139724 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157372 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2664502x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
PTPN11 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp-indsættelse i exon 1 og 2 bp-deletion i exon 1. For at bestille både knockout- og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. Til o...
PTPN11 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i ekson 1 og 2 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler