Beskrivelse
PTGR1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 2 bp deletion i exon 2 og indsættelse af valgkassetten i exon 2. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampul. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifikationer
Specifikationer
| Mængde | 2 x 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.