Få mere at vide
R&D Systems™ Human PSCA (NP_005663.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18722297
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18722297 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18722297 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2284.80 DKK / 10µg
    Spare 135.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Tekniske data
Gene PSCA
Adgangsnummer NP_005663.2
Gen-id (Entrez) 8000
Gene Alias PRO232, prostate stem cell antigen
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg