Få mere at vide
R&D Systems™ Human Prox1 (NP_002754.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18750157
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18750157 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18750157 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Tekniske data
Gene Prox1
Adgangsnummer NP_002754.2
Gen-id (Entrez) 5629
Gene Alias Homeobox prospero-like protein PROX1, prospero homeobox 1, prospero homeobox protein 1, prospero-related homeobox 1, PROX-1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg