Få mere at vide
Invitrogen™ Human Proteoglycans Septum Cartilage Native Protein
Artikelnummer. 11559071
Mængde:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11559071
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP77523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Native Protein
Proteoglycans Septum Cartilage (human) Native Protein, RP-77523, from Invitrogen.
RP-77523 is native Proteoglycans Septum Cartilage protein purified from human septum cartilage using Guanidine-HCl extraction, pepsin digestion, ethanol precipitation, potassium-acetate extraction and chromatography. The mixture contains large proteoglycans consisting of core proteins with attached glycosaminoglycans. Major components of the mixture are aggrecan and versican, which are hyaluronic acid-binding proteoglycans. Both contain hyaluronic acid binding regions, Ig-like domains, EGF like domains and lectin-like domains. As macromolecular polyanions they expand and hydrate the ECM in cartilage, intervertebral discs, dermis, blood vessel walls and brain tissue. Aggrecan and versican are degraded by proteases of the ADAMTS family. Aggrecan is cleaved by ADAMTS 1, 4, 5, 8, 9 and 15. Versican is hydrolyzed by ADAMTS 1, 4 and 9. RP-77523 may be used as a control with corresponding anti-Proteoglycans Septum Cartilage antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (applikation) Control
Formulering protein with no preservative
Navn Human Proteoglycans Septum Cartilage
Mængde 1 mg
Kilde Human
Opbevaringskrav 4°C or -80°C if preferred
Regulatorisk status RUO
Fælles navn Human Proteoglycans Septum Cartilage
Specifik reaktivitet Human
Konjugeret Unconjugated
Krydsreaktivitet Hu
Arter Human
Rekombinant Native
Form Lyophilized
Protein undertype Native
Renhed eller kvalitetsklasse purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
in vitro research only.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt