Få mere at vide
Invitrogen™ Humant protein S ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Beskrivelse
Protein S er et vitamin K-afhængigt, potent neutralt antikoagulerende plasmaglykoprotein. Protein S har en molekylvægt på ca. 70 kDa og består af en enkelt polypeptidkæde. Koncentrationen af protein S i humant plasma er 25μ g/ml, med en halveringstid på cirka to dage. Omkring 40 % af protein S i plasma er i fri form, hvorimod 60 % er kompleksbundet med C4b-bindende protein (C4BP). Kun det frie Protein S fungerer som en cofaktor til antigenpræsenterende celler (APC) i den APC-afhængige nedbrydning af Faktor Va og Faktor VIIIa.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P07225 |
| Analyseområde | 0,31 til 20 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.19 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5627 |
| Gen symbol | PROS1 |
| Interassay CV | <10% |
| Vis mere |