Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Prostate Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Artikelnummer. 18119469
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18119469 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18119469 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9535.00 DKK
    9018.45 DKK / 0.1mg
    Spare 516.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Applications: Western Blot
The Human Prostate Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Reproductive
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Prostate
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Tumor
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttype Human Prostate Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only