Få mere at vide
R&D Systems™ Human Prominin 2 (AAI14526.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18462230
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18462230 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18462230 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Prominin 2
Adgangsnummer AAI14526.1
Gen-id (Entrez) 150696
Gene Alias hPROML2, MGC138714, PROM2, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg