Få mere at vide
R&D Systems™ Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-13 in cell culture supernates (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 78.00 to 5000 pg/mL |
| Assay følsomhed | 21.3 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Krydsreaktivitet | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human pro-MMP-13 |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |