Få mere at vide
R&D Systems™ Human Pro-Gastrin-releasing Peptide DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30001545
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30001545 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30001545 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. DY784705
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
For the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant human Pro-Gastrin-releasing Peptide
The Human Pro-Gastrin-releasing Peptide DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Gastrin-releasing Peptide/Bombesin/Neuromedin C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Biotin
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 1 sæt
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.