Få mere at vide
R&D Systems™ Human Pro-Collagen I alpha 1 Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. 18765766
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 18765766
Brand: R&D Systems™ DPCA00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Analyseområde 78.10 - 5000 pg/mL
Assay følsomhed 3.51 pg/mL
Prøvetype Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Saliva, Serum, Tissue Lysates, Urine
Specificitet Natural and recombinant human Pro-Collagen I alpha 1.
Til brug med (applikation) ELISA
Gen-id (Entrez) 1277
Mængde 1 sæt
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Synonym Alpha-1 type I collagen, COL1A1, COL-IA1, Collagen 1, Collagen 1 alpha 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, Collagen Type I Alpha 1 Chain, collagen, type I, alpha 1, Collagen1, Collagen-1, EDSARTH1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain
Mål Human