Få mere at vide
Abcam Human PQBP1 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32154357 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32154357 2 x 1.000.000 celler
32139945 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32154357 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2667672x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
PQBP1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 28 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg ...
PQBP1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 28 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler