Få mere at vide
Human PPP1R15B knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32144123 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32144123 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2633091Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Human PPP1R15B knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R15B knockout HeLa