Få mere at vide
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142831 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142831 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585981Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa