Få mere at vide
Human PPM1G knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32154636 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32154636 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2581301Kit
Human PPM1G knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPM1G knockout HEK-293T