Få mere at vide
R&D Systems™ Human PON2 (NP_000296.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18452100
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18452100 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18452100 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene PON2
Adgangsnummer NP_000296.2
Gen-id (Entrez) 5445
Gene Alias A-esterase 2, Aromatic esterase 2, EC 3.1.1.2, EC 3.1.1.81, paraoxonase 2, paraoxonase nirs, PON 2, Serum aryldialkylphosphatase 2, serum paraoxonase/arylesterase 2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg