Beskrivelse
Menneskeligt Podoplanin-kit ELISA - intracellulært
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q86YL7 |
| Analyseområde | 25 til 1600 pg/ml |
| Assay følsomhed | 7 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Detekterbare analytter | PDPN (Podoplanin) |
| Assay | Menneskeligt Podoplanin-kit ELISA - intracellulært |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Tilstrækkelig til | 10 x 96 Tests |
| Vis mere |