missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human Podocin/NPHS2 (NP_055440.1) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | Podocin/NPHS2 |
| Adgangsnummer | NP_055440.1 |
| Koncentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Indsæt type | 1165 bp |
| Gen-id (Entrez) | 7827 |
| Gene Alias | Nephrosis 2, nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant (podocin), NPHS2, PDCN, PDCNSRN1podocin, SRN1 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Human |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?