Få mere at vide
Invitrogen™ Humant Podocalyxin ELISA Kit
Beskrivelse
Humant Podocalyxin kvantificerer humant Podocalyxin i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Podocalyxin.
Dette gen koder for et medlem af sialomucin-proteinfamilien. Det kodede protein blev oprindeligt identificeret som en vigtig bestanddel af glomerulære podocytter. Podocytter er højt differentierede epitelceller med interdigiterende fodprocesser, der dækker det ydre aspekt af den glomerulære basalmembran. Andre biologiske aktiviteter af det kodede protein omfatter: binding i et membranproteinkompleks med Na+/H+-vekslerregulatorisk faktor til intracellulære cytoskeletelementer, spiller en rolle i hæmatopoetisk celledifferentiering og udtrykkes i vaskulære endotelceller og binder til L-selectin.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AW121214; GCTM-2-antigen; Gp200; Ly102; MGC138240; PC; PCLP; PCLP-antistof; Pclp1; PCLP-1; PCLP1 antistof; PODL x 2; podocalyxin; podocalyxin-lignende; podocalyxin-lignende; podocalyxin-lignende protein 1; podolyxin; Podxl |
| Analyseområde | 22 til 5.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 22 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5420 |
| Gen symbol | PODXL |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |