Få mere at vide
R&D Systems™ Human Plexin B2 (NP_036533.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18491340
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18491340 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18491340 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8585.00 DKK
    8119.65 DKK / 10µg
    Spare 465.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Plexin B2
Adgangsnummer NP_036533.2
Gen-id (Entrez) 23654
Gene Alias MM1, MM1KIAA0315dJ402G11.3, Nbla00445, PLEXB2, plexin B2, plexin-B2, PLXNB2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg