Få mere at vide
R&D Systems™ Human PLD2 (NP_002654) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18726699
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18726699 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18726699 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 DKK
    5623.80 DKK / 10µg
    Spare 326.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene PLD2
Adgangsnummer NP_002654
Gen-id (Entrez) 5338
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg