Få mere at vide
R&D Systems™ Human Plasminogen (NP_000292.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18772887
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18772887 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18772887 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Tekniske data
Gene Plasminogen
Adgangsnummer NP_000292.1
Gen-id (Entrez) 5340
Gene Alias DKFZp779M0222, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, plasmin, plasminogen, Plg
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg