Få mere at vide
Gibco™ Humant plasmalignende medium (HPLM)
Artikelnummer. p-7220315
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mL
10 x 500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17100059
missing translation for 'mfr': Gibco™ A4899101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gibco Human Plasma-like Medium (HPLM) er designet til at ligne det naturlige cellulære miljø, der findes i kroppen, og efterligne den metaboliske profil af humant plasma.
Human Plasma-like Medium (HPLM) is designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Fysiologisk relevant —designet til at ligne det naturlige cellulære miljø, der findes i kroppen; formuleret med over 60 polære metabolitter og plasmalignende saltkoncentrationer
  • Peer reviewede —omfattende publikationer af forskning, der brugte HPLM
  • Nem at bruge —direkte erstatning for konventionelle medier, når de suppleres med FBS
De meget brugte klassiske syntetiske cellekulturmedier, herunder MEM, DMEM, RPMI 1640 og DMEM/F-12, indeholder glucose, aminosyrer, vitaminer og salte i koncentrationer, der ofte ikke afspejler dem, der findes i humant plasma. Disse medier mangler også yderligere plasmakomponenter, der er nødvendige for at efterligne den metaboliske profil af humant plasma. Når man studerer kræft og andre sygdomme, vil resultater med mere fysiologisk relevans gøre det muligt for forskere at forbedre deres forståelse af menneskelig funktion og sygdom.
HPLM-løsningen
HPLM indeholder mere end 60 polære metabolitter såsom aminosyrer, nukleinsyrer, sukkerarter og små organiske syrer i koncentrationer fundet i humant plasma. Saltkoncentrationerne i HPLM efterligner saltkoncentrationerne fundet i humant plasma. Ved at ligne det naturlige cellulære miljø, der findes i kroppen, giver HPLM forskere muligheden for at studere virkningen af fysiologisk relevante cellemedier på deres specifikke anvendelser.
Når det suppleres med føtalt bovint serum (FBS), er HPLM i stand til at understøtte cellevækst og levedygtighed sammenlignelig med traditionelle basale medier suppleret med FBS. For de fleste cellelinjer er der ikke behov for tilpasning til overgang fra konventionelt medium til HPLM.
Den komplette HPLM-formulering er tilgængelig (hyperlink til teknisk ressourceside med komplet HPLM-formulering).
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
HPLM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Humant plasmalignende medium
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt