Få mere at vide
Gibco™ Humant plasmalignende medium (HPLM)
Artikelnummer. 17100059 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17100059 500 ml
17896491 10 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17100059 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4899101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Human Plasma-lignende Medium (HPLM) er designet til at ligne det naturlige cellulære miljø i kroppen og efterligne den metaboliske profil af menneskeligt plasma.
Human Plasma-lignende Medium (HPLM) er designet til at ligne det naturlige cellulære miljø i kroppen og efterligne den metaboliske profil af menneskeligt plasma.
  • Fysiologisk relevant—designet til at ligne det naturlige cellulære miljø i kroppen; formuleret med over 60 polære metabolitter og plasmalignende saltkoncentrationer
  • Fagfællebedømt—omfattende publikationer af forskning, der brugte HPLM
  • Let at bruge—direkte erstatning for konventionelle medier, når de suppleres med FBS
De udbredte klassiske syntetiske cellekulturmedier, herunder MEM, DMEM, RPMI 1640 og DMEM/F-12, indeholder glukose, aminosyrer, vitaminer og salte i koncentrationer, der ofte ikke afspejler dem, der findes i menneskeligt plasma. Disse medier mangler også yderligere plasmakomponenter, der er nødvendige for at efterligne den metaboliske profil af menneskeligt plasma. Når man studerer kræft og andre sygdomme, vil resultater med større fysiologisk relevans gøre det muligt for forskere at forbedre deres forståelse af menneskelig funktion og sygdom.
HPLM-løsningen
HPLM indeholder mere end 60 polære metabolitter såsom aminosyrer, nukleinsyrer, sukkerarter og små organiske syrer i koncentrationer fundet i menneskeligt plasma. Saltkoncentrationerne i HPLM efterligner saltkoncentrationerne, der findes i menneskeligt plasma. Ved at ligne det naturlige cellulære miljø, der findes i kroppen, giver HPLM forskere mulighed for at studere virkningen af fysiologisk relevante cellemedier på deres specifikke anvendelser.
Når HPLM suppleres med føtalt bovint serum (FBS), kan det støtte cellevækst og levedygtighed, der kan sammenlignes med konventionelle basale medier suppleret med FBS. For de fleste cellelinjer kræves tilpasning ikke for at skifte fra konventionelt medium til HPLM.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
HPLM fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Humant plasmalignende medium
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Kultur Type Pattedyrcellekultur