missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human PLAC1 (NP_068568) VersaClone cDNA
Beskrivelse
- The Human PLAC1 (NP_068568) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PLAC1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The PLAC1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | hPLAC1 |
| Adgangsnummer | NP_068568 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Gen-id (Entrez) | 10761 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Arter | Human |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?