Få mere at vide
Human PLA2G12A (Phospholipase A2 XII) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32146640 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32146640 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632991Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human PLA2G12A (Phospholipase A2 XII) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PLA2G12A (Phospholipase A2 XII) knockout HeLa