Få mere at vide
Abcam Human PKN1 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32140783 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32140783 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32140783 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2665992x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
PKN1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp-indsættelse i exon 2 og indsættelse af selektionskassetten i exon 2. For at bestille både knockout- og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 10000...
PKN1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp-indsættelse i exon 2 og indsættelse af valgkassetten i exon 2. For at bestille både knockout- og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler