Få mere at vide
Proteintech™ Human PIGF ELISA Kit
Artikelnummer. 16801586 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16801586 ADN
1 options
Artikelnummer. 16801586 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0017396T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fast fase sandwich ELISA bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen PIGF
  • Genkender human PIGF
  • PIGF (placenta vækstfaktor, PGF ) er en angiogen faktor, der tilhører vaskulær endotelvækstfaktorfamilie
    • Placeret på kromosom 14q14, koder for fire isoformer af PIGF
    • Protein udskilt som glycosyleret homodimer
    • PIGF-1 og 3 er diffusible isoformer, PIGF-2 og 4 har heparinbindende domæner
    • PIGF identificeret i placenta, regulerer vækst og differentiering af trofoblaster, udtrykt i navlevene-endotelceller og ikke-placentalt væv (skjoldbruskkirtlen og udviklende lungevæv)
    • Har angiogene egenskaber, der forbedrer overlevelse, vækst og migration af endotelceller in vitro og fremmer kardannelse i visse in vivo-modeller
    • Potentiel biomarkør for præeklampsi
Behandle:
  • Antistof specifikt for PIGF præ-coated på mikrobrønde
  • PIGF-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for PIGF for at påvise fanget PIGF-protein
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer BC029408
Analyseområde 125 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 16.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 5281
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P49763
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat Fabp1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine