missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Human Phospho-p27/Kip1 (T157) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18031932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18031932 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18031932 Leverandør R&D Systems Leverandørnr. AF1555

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 12 publications

p27/Kip1 Polyclonal specifically detects p27/Kip1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen p27/Kip1 (p thr157)
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 0.5 ug/mL
Gene Alias CDKN1B, CDKN4, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1), Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, Kip1, KIP1P27KIP1, MEN1B, MEN4, p27Kip1
Gensymboler CDKN1B
Værtsarter Rabbit
Immunogen Phosphopeptide containing human p27/Kip1 T157 site
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1027
Testspecificitet Detects human p27/Kip1 when phosphorylated at T157 in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.