Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig PGRN ELISA Kit
Artikelnummer. 17195139
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17195139 5 x 96 prøver
17184663 96 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17195139 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EH367RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Humant PGRN kvantificerer humant PGRN i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant PGRN.
Progranulin er forstadiet til Granulin, også kaldet Proepithelin og PC-celle-afledt vækstfaktor. Spaltning af signalpeptidet producerer modent granulin. Både Granulin og mindre spaltningsprodukt af Granulin regulerer cellevækst. Progranulin stimulerer proliferation af mange epitelceller, fremmer deres forankringsuafhængig vækst og giver, når det overudtrykkes, epithelial tumorigenicitet. Progranulin/epithelingenet er multifunktionelt med vigtige konstitutive roller i epitelial homeostase, reproduktiv, immunologisk og neuronal funktion. Progranulin udtrykkes konstitutivt i en række epitel, især i huden, mave-tarmkanalen og reproduktionssystemet. Progranulin udtrykkes i immunceller in vivo og i specifikke neuroner i hjernen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Acrogranin; akrogranulin; CLN11; epitelin; epithelin precursor; epithelin/granulin-precursor; epithelin-1; epithelin-2; GEP; glycoprotein på 88 Kda; GP88; granulin; Granulin A; Granulin B; Granulin C; Granulin D; Granulin E; Granulin F; Granulin G; Granulin precursor; Granulin-1; Granulin-2; Granulin-3; Granulin-4; Granulin-5; Granulin-6; Granulin-7; granulin-epithelin; granuliner; GRN; Paragranulin; PC-celle-afledt vækstfaktor; PCDGF; PEPI; PGRN; Proepithelin; progranulin
Analyseområde 0,1 til 25 ng/ml
Assay følsomhed 0.1 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 2896
Gen symbol GRN
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Progranulin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min