Få mere at vide
R&D Systems™ Human PELI1/Pellino-1 (NP_065702.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18703457
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18703457 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18703457 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Gene Pellino 1
Gen-id (Entrez) 57162
Gene Alias DKFZp686C18116, MGC50990, pellino (Drosophila) homolog 1, pellino homolog 1 (Drosophila), pellino-1, Pellino-related intracellular-signaling molecule, PRISM, protein pellino homolog 1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg