Få mere at vide
Abcam Human PDGFRA knockout SH-SY5Y cellelinje
Artikelnummer. 32157602 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32157602 1.000.000 celler
32142603 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157602 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2753351000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
PDGFRA KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Immunocytochemistry, Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 67 bp deletion i ekson 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampul....
PDGFRA KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Immunocytochemistry, Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 67 bp deletion i ekson 3. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler