Få mere at vide
R&D Systems™ Human PDE4A (NP_001104777) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18723509
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18723509 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18723509 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2881
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001104777
Gen-id (Entrez) 5141
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg