Få mere at vide
R&D Systems™ Human PCSK9/LDLR Complex DuoSet ELISA
Beskrivelse
The Human PCSK9/LDLR Complex DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Proprotein Convertase 9/LDL R Complex.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 15 x 96-brønds plader |
| Konjugeret | Biotin |
| Analyseområde | 0.63 to 40 ng/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |