Få mere at vide
R&D Systems™ Human PCSK9/LDLR Complex DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30020790
Skift visning
Mængde:
15 x 96-brønds plader
Artikelnummer. Mængde
30020790 15 x 96-brønds plader
1 options
Artikelnummer. 30020790 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. DY5386
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sufficient for at least 15 96-well plates
The Human PCSK9/LDLR Complex DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Proprotein Convertase 9/LDL R Complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 15 x 96-brønds plader
Konjugeret Biotin
Analyseområde 0.63 to 40 ng/mL
Til brug med (applikation) ELISA
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.