Få mere at vide
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157402 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32157402 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585641Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PARP10 (ARTD10) knockout A549