missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell lysate, 1 Kit

Artikelnummer. 32143438 Shop alle Abcam produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32143438 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585631Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: PARP10 (ARTD10) knockout A549
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.