Få mere at vide
Abcam Human PARK7 knockout U-87 MG cellelinje
Artikelnummer. 32157894 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32157894 2 x 1.000.000 celler
32155446 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157894 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3067482x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
PARK7 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
PARK7 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler