Få mere at vide
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32154066 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32154066 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585611Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T