Få mere at vide
Human Pancreas Total RNA for QuantiGene Assays
Artikelnummer. 32096686
Artikelnummer. 32096686 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. QS0621
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Tekniske data
Arter Human
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) Nucleic Acid Quantitation
Produkttype Total RNA
Mængde 10 μg
Eksempelkilde Pooled, Normal Tissue
Forsendelsestilstand Dry Ice