Learn More
Invitrogen™ Human p23 (aa 91-153) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83434. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Accession Number | Q15185 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| For Use With (Application) | Neutralization, Control |
| Formulation | PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4 |
| Gene ID (Entrez) | 10728 |
| Name | Human p23 (aa 91-153) Control Fragment |
| pH Range | 7.4 |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Requirements | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.