Få mere at vide
Abcam Human OTOP3 knockout A549 cellelinje
Artikelnummer. 32157583 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32157583 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32157583 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2669292x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
OTOP3 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 2 bp deletion i ekson 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg '...
OTOP3 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 2 bp deletion i ekson 2. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler