Få mere at vide
Human OAZ1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142720 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142720 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585511Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human OAZ1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: OAZ1 knockout HEK-293T