Få mere at vide
Gibco™ Humane OATP1A2 (G) SLC-transporterceller
Mængde:
8 –10M celler
Beskrivelse
- TRANSiPORT Humane OATP1A2 (G) SLC-transporterceller er HEK293-celler, der forbigående overudtrykker OATP2B1-transportproteinet for opløst stof (SLC). Opløste stoffer er en superfamilie af membrantransportører, der kan påvirke farmakokinetik og lægemiddeleksponering ved at styre transporten af opløste stoffer ind og ud af celler. OATP1A2 SLC-transporterproteinet findes i hepatocytter.
- Vurder potentiale for transportør-medieret stofskifte
- Nemt at bruge format
- Opnå resultater af høj kvalitet med et stort signal-til-støj-forhold
- Cellebaserede assays kan udføres under anvendelse af radioisotop-mærkede forbindelser, fluorescens-mærkede forbindelser eller ikke-mærkede forbindelser. Mængden af substrat, der transporteres ind i cellerne, kan måles direkte ved hjælp af en væskescintillationstæller, fluorescenspladelæser eller LC-MS/MS, hvilket muliggør direkte evaluering af SLC-transportøraktivitet.
- Mock OATP1A2 (G) SLC-transporterceller (kat. nr. GM1017), der ikke overudtrykker OATP1A2 SLC-transporteren, er tilgængelige til brug som en negativ eksperimentel kontrol. Nogle forbindelser kan udvise høje baggrundsniveauer af transport på grund af tilstedeværelsen af endogene transportører eller ikke-specifik binding.
- Det praktiske produktformat muliggør datagenerering på to dage fra optøning af cellerne til det endelige resultat.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i flydende nitrogendampfase. |
| Cellelinje | 293 (HEK) |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Arter | ADN |
| Antal celler | 8-10 x 106 celler |
| Produkttype | SLC Transporter Cell |
| Mængde | 8 –10M celler |