Få mere at vide
Abcam Menneskelig NUDT2 knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32157877 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32157877 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32157877 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2657522x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
NUDT2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 16 bp indsættelse i exon 2 og 1 bp deletion i exon 2 og 8 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler...
NUDT2 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 16 bp indsættelse i exon 2 og 1 bp deletion i exon 2 samt 8 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler