missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Human NT-ProANP Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 30000933
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30000933

Brand: R&D Systems™ DANP00

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

E. coli-expressed recombinant human NT-ProANP

For the determination of natural and recombinant NT-ProANP in humans. R&D Systems Human NT-ProANP Quantikine™ ELISA Kit is a 4.5 hour solid-phase ELISA designed to measure NT-ProANP in cell culture supernates, serum and plasma.

The Human NT-ProANP Quantikine ELISA Kit quantifies human Atrial Natriuretic Peptide/ANP in cell culture supernates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Oversigt ANF, ANP, ANPatriopeptin, ATFB6, atrial natriuretic factor, Atrial natriuretic peptide, Cardionatrin, CDD-ANF, natriuretic peptide A, natriuretic peptide precursor A, NPPA, PND, PNDcardionatrin, prepronatriodilatin
Produkttype ELISA Kit
Mængde 1 sæt
Arter Human
Konjugeret HRP
Assay følsomhed 0.146 ng/mL
Analyseområde 0.31 to 20 ng/mL
Krydsreaktivitet <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules, <50% cross-species reactivity observed with species tested
Til brug med (applikation) ELISA
Gen-id (Entrez) 4878
Prøvetype Cell Culture Supernates (50uL), Serum (25uL), EDTA Plasma (25uL), Heparin Plasma (25uL)
Prøvevolumen 25 μL (Serum), 50 μL (Cell Culture Supernates), 25 μL (Heparin plasma), 25 μL (EDTA plasma)
Test tid 4.5 hr.
Synonym ANF, ANP, ANPatriopeptin, ATFB6, atrial natriuretic factor, Atrial natriuretic peptide, Cardionatrin, CDD-ANF, natriuretic peptide A, natriuretic peptide precursor A, NPPA, PND, PNDcardionatrin, prepronatriodilatin
Sættets indhold E. coli-expressed recombinant human NT-ProANP
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.