Beskrivelse
NRAS KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 1 og 2 bp deletion i exon 1 og 5 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampul. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |