Få mere at vide
R&D Systems™ Human Notch-2 (NP_077719.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18781967
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18781967 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18781967 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3540
Tekniske data
Gene Notch-2
Adgangsnummer NP_077719.2
Gen-id (Entrez) 4853
Gene Alias AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2 Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2, Notch2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg