Få mere at vide
Human NOSIP knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32154907 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32154907 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2589991Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human NOSIP knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NOSIP knockout HEK-293T